7-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402027-250MG
APOSPC402027-250MGEA 611 EUR InStock
APOSPC402027-250MG
7-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
7-(4-Fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel: C₁₄H₁₀FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13177841
CAS-Nummer: 200049-49-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge