4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402028-250MG
APOSPC402028-250MGEA 495 EUR InStock
APOSPC402028-250MG
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₄BrFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13177846
CAS-Nummer: 656804-73-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge