4-Fluoro-5-iodo-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402055-250MG
APOSPC402055-250MGEA 546 EUR InStock
APOSPC402055-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-indole
4-Fluoro-5-iodo-1H-indole
Formel: C₈H₅FIN
MW: 261.035 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22628143
CAS-Nummer: 1240113-40-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge