4,6-Dichloro-7-fluoro-1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402057-250MG
APOSPC402057-250MGEA 727 EUR InStock
APOSPC402057-250MG
4,6-Dichloro-7-fluoro-1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
4,6-Dichloro-7-fluoro-1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Formel: C₇H₃Cl₂FN₂O
MW: 221.016 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20486199
CAS-Nummer: 1312693-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge