(S)-2-(3,5-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC402107-100MG
APOSPC402107-100MGEA 168 EUR InStock
APOSPC402107-100MG
(S)-2-(3,5-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
(S)-2-(3,5-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃F₂N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26583092
CAS-Nummer: 1212946-48-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge