3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC402110-100MG
APOSPC402110-100MGEA 168 EUR InStock
APOSPC402110-100MG
3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₃FN₂·2ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30099272
CAS-Nummer: 1260864-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge