4-(2-Chloro-5-fluorophenyl)piperidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC402112-250MG
APOSPC402112-250MGEA 168 EUR InStock
APOSPC402112-250MG
4-(2-Chloro-5-fluorophenyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(2-Chloro-5-fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃ClFN·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629947
CAS-Nummer: 1821329-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge