6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC402119-1G
APOSPC402119-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC402119-1G
6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one 95%
6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one
Formel: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10566063
CAS-Nummer: 92926-32-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge