3-(4-Fluorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC403014-1G
APOSPC403014-1GEA 667 EUR InStock
APOSPC403014-1G
3-(4-Fluorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₁H₁₃FO₂
MDL Number: MFCD11935534
CAS-Nummer: 339-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge