(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC403119-250MG
APOSPC403119-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSPC403119-250MG
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine 95%
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₇FN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10697659
CAS-Nummer: 561297-96-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge