3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404505-1G
APOSPC404505-1GEA 133 EUR InStock
APOSPC404505-1G
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333.303 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02571870
CAS-Nummer: 477849-00-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge