4-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC404516-1G
APOSPC404516-1GEA 491 EUR InStock
APOSPC404516-1G
4-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
4-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Formel: C₁₃H₁₆F₃N
MW: 243.268 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863563
CAS-Nummer: 37581-28-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge