2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404543-1G
APOSPC404543-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC404543-1G
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-one
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-one
Formel: C₈H₁₂BrF₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09997950
CAS-Nummer: 1031927-96-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge