2-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl]oxirane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404553-1G
APOSPC404553-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC404553-1G
2-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl]oxirane
2-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl]oxirane
Formel: C₁₃H₇F₆NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260425
CAS-Nummer: 57120-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge