2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404557-1G
APOSPC404557-1GEA 383 EUR InStock
APOSPC404557-1G
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄ClFN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787672
CAS-Nummer: 948291-71-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge