2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404558-1G
APOSPC404558-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC404558-1G
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₅ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06337019
CAS-Nummer: 749920-54-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge