4-Chlor-7-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC404563-1G
APOSPC404563-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSPC404563-1G
4-Chlor-7-fluorchinolin
4-Chloro-7-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Melting Pt: 72…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153094
CAS-Nummer: 391-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge