8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC404615-1G
APOSPC404615-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC404615-1G
8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20036311
CAS-Nummer: 1333253-62-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge