2-Azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid trifluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC405006-250MG
APOSPC405006-250MGEA 546 EUR InStock
APOSPC405006-250MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid trifluoroacetate
2-Azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid trifluoroacetate
Formel: C₇H₁₁NO₂·CF₃CO₂H
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19982773
CAS-Nummer: 1523572-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge