3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC405501-250MG
APOSPC405501-250MGEA 632 EUR InStock
APOSPC405501-250MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-ol
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-ol
Formel: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22370092
CAS-Nummer: 1379812-16-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge