1-(Azetidin-3-yl)-3-fluoroazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC405510-250MG
APOSPC405510-250MGEA 748 EUR InStock
APOSPC405510-250MG
1-(Azetidin-3-yl)-3-fluoroazetidine
1-(Azetidin-3-yl)-3-fluoroazetidine
Formel: C₆H₁₁FN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22123282
CAS-Nummer: 1257293-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge