1-Methoxy-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC405524-1G
APOSPC405524-1GEA 748 EUR InStock
APOSPC405524-1G
1-Methoxy-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
1-Methoxy-3-(pentafluorosulphanyl)benzene
Formel: C₇H₇F₅OS
MW: 234.187 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22370099
CAS-Nummer: 1272542-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge