(+/-)-3-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC405604-100MG
APOSPC405604-100MGEA 1300 EUR InStock
APOSPC405604-100MG
(+/-)-3-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
(+/-)-3-(trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₉F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683236
CAS-Nummer: 1404192-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge