cis-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 93%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC405624-100MG
APOSPC405624-100MGEA 1080 EUR InStock
APOSPC405624-100MG
cis-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 93%
cis-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.087 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17977173
CAS-Nummer: 1258652-18-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge