trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC405626-100MG
APOSPC405626-100MGEA 715 EUR InStock
APOSPC405626-100MG
trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
trans-2-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₅F₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18027181
CAS-Nummer: 78376-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge