2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC405704-250MG
APOSPC405704-250MGEA 1540 EUR InStock
APOSPC405704-250MG
2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formel: C₂₂H₂₀FNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29037349
CAS-Nummer: 1980033-67-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge