2-(2-Fluorphenyl)ethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC4066-25G
APOSPC4066-25GEA 154 EUR InStock
APOSPC4066-25G
2-(2-Fluorphenyl)ethanol 99%
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Dichte: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002887
CAS-Nummer: 50919-06-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge