5-Fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC407077-250MG
APOSPC407077-250MGEA 95.7 EUR InStock
APOSPC407077-250MG
5-Fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥98%
5-Fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formel: C₉H₆FNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12405865
CAS-Nummer: 410086-25-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge