4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4072-5G
APOSPC4072-5GEA 191 EUR InStock
APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Melting Pt: 238…242 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318110
CAS-Nummer: 216393-64-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge