5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408000-1G
APOSPC408000-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC408000-1G
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₈FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 364064-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge