Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408018-1G
APOSPC408018-1GEA 202 EUR InStock
APOSPC408018-1G
Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Formel: C₇H₈FN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18837175
CAS-Nummer: 1289387-32-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge