{[Ethyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-methyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408021-500MG
APOSPC408021-500MGEA 945 EUR InStock
APOSPC408021-500MG
{[Ethyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-methyl}-carbamic acid tert-butyl ester
{[Ethyl-(3-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-methyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₆H₂₃FN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22631795
CAS-Nummer: 1417794-38-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge