Sodium (2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulphinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408022-1G
APOSPC408022-1GEA 1080 EUR InStock
APOSPC408022-1G
Sodium (2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulphinate
Sodium (2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulphinate
Formel: C₇H₅ClFO₂S·Na
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22631797
CAS-Nummer: 1417794-62-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge