Thioacetic acid S-(2-fluoro-benzyl) ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408024-1G
APOSPC408024-1GEA 823 EUR InStock
APOSPC408024-1G
Thioacetic acid S-(2-fluoro-benzyl) ester
Thioacetic acid S-(2-fluoro-benzyl) ester
Formel: C₉H₉FOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369766
CAS-Nummer: 873463-80-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge