Thioacetic acid S-(3-fluoro-benzyl) ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408025-1G
APOSPC408025-1GEA 587 EUR InStock
APOSPC408025-1G
Thioacetic acid S-(3-fluoro-benzyl) ester
Thioacetic acid S-(3-fluoro-benzyl) ester
Formel: C₉H₉FOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369767
CAS-Nummer: 85582-63-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge