(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408026-1G
APOSPC408026-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC408026-1G
(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
Formel: C₇H₉FN₂
MW: 140.158 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24369772
CAS-Nummer: 1420961-53-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge