5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408037-5G
APOSPC408037-5GEA 106 EUR InStock
APOSPC408037-5G
5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin 98%
5-Chlor-3-fluor-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₅ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375056
CAS-Nummer: 886374-01-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge