4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408124-5G
APOSPC408124-5GEA 302 EUR InStock
APOSPC408124-5G
4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
4-Cyan-2,3,5,6-tetrafluorbenzotrifluorid
Formel: C₈F₇N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972776
CAS-Nummer: 15895-68-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge