1,4-Bis(bromomethyl)tetrafluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408158-25G
APOSPC408158-25GEA 806 EUR InStock
APOSPC408158-25G
1,4-Bis(bromomethyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(bromomethyl)tetrafluorobenzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Melting Pt: 88…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779350
CAS-Nummer: 776-40-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge