4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408202-5G
APOSPC408202-5GEA 321 EUR InStock
APOSPC408202-5G
4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
4-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formel: C₄H₄BrF₅
Siedepunkt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16619618
CAS-Nummer: 52671-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge