2-Fluoro-5-hydroxyphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408247-1G
APOSPC408247-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC408247-1G
2-Fluoro-5-hydroxyphenylacetic acid
2-Fluoro-5-hydroxyphenylacetic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263179
CAS-Nummer: 149029-89-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge