3-Amino-5-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408286-25G
APOSPC408286-25GEA 224 EUR InStock
APOSPC408286-25G
3-Amino-5-fluorbenzoesäure 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779526
CAS-Nummer: 786616-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge