Methyl 5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408300-250MG
APOSPC408300-250MGEA 108 EUR InStock
APOSPC408300-250MG
Methyl 5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate 98%
Methyl-5-bromo-3-(trifluoromethyl)picolinate
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698001
CAS-Nummer: 1214328-84-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge