(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408302-500MG
APOSPC408302-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408302-500MG
(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-piperidin-4-yl-amine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₃ClF₃N₃·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698911
CAS-Nummer: 1185315-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge