1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408303-500MG
APOSPC408303-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408303-500MG
1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-3-ol
1-(2-Fluoro-benzyl)-piperidin-3-ol
Formel: C₁₂H₁₆FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01306500
CAS-Nummer: 864388-88-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge