1-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine-4-carboxylic acid 4-fluoro-benzyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408306-500MG
APOSPC408306-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408306-500MG
1-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine-4-carboxylic acid 4-fluoro-benzyl ester
1-(4-Fluoro-benzyl)-piperidine-4-carboxylic acid 4-fluoro-benzyl ester
Formel: C₂₀H₂₁F₂NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18379928
CAS-Nummer: 1261230-56-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge