4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408307-500MG
APOSPC408307-500MGEA 430 EUR InStock
APOSPC408307-500MG
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13561002
CAS-Nummer: 614731-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge