3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408313-500MG
APOSPC408313-500MGEA 553 EUR InStock
APOSPC408313-500MG
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₄H₂₀FN₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18380085
CAS-Nummer: 1261230-08-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge