3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408323-500MG
APOSPC408323-500MGEA 619 EUR InStock
APOSPC408323-500MG
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(5-Fluoro-pyrimidin-2-ylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₃H₁₉FN₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18837486
CAS-Nummer: 1289385-93-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge