3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC408331-500MG
APOSPC408331-500MGEA 0 EUR InStock
APOSPC408331-500MG
3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(4-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₄FNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18837557
CAS-Nummer: 1289388-37-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge